Learn More
LABPLAS Twirl'Em Heavy Clean Room
Código de producto. 17960205
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
254 x 305 mm
254 x 381 mm
Grosor (métrico):
76,2 μm
101,6 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) unitSize
17960205 254 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17950245 254 x 381 mm 101,6 μm paquete de 1000
17990225 140 x 229 mm 101,6 μm paquete de 1000
17960105 178 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17960175 140 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17920215 140 x 229 mm 76,2 μm paquete de 1000
17910185 178 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17910195 140 x 381 mm 76,2 μm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17960205 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor EFL1012S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.
  • Twirl'Em clean room sampling bags
  • Safety tabs
  • Clear
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Desechables Single-use
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 4 mil.
Dimensiones (L x An) 254 x 305 mm
Longitud (imperial) 10 in
Anchura (imperial) 12 in
Tipo de producto Sample Bag
Longitud (métrico) 254 mm
Anchura (métrico) 305 mm
Grosor (métrico) 101,6 μm