Learn More
LABPLAS Twirl'Em Heavy Clean Room
Código de producto. 17920215
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
254 x 305 mm
254 x 381 mm
Grosor (métrico):
76,2 μm
101,6 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) unitSize
17920215 140 x 229 mm 76,2 μm paquete de 1000
17960205 254 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17950245 254 x 381 mm 101,6 μm paquete de 1000
17990225 140 x 229 mm 101,6 μm paquete de 1000
17960105 178 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17960175 140 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17910185 178 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17910195 140 x 381 mm 76,2 μm paquete de 1000
8 options
Código de producto. 17920215
Marca: LABPLAS EFL5590S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.
  • Twirl'Em clean room sampling bags
  • Safety tabs
  • Clear
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
Specifications
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Desechables Single-use
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 76,2 μm
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 3 mil.
Dimensiones (L x An) 140 x 229 mm
Longitud (imperial) 5.5 in.
Longitud (métrico) 140 mm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 229 mm
Tipo de producto Sample Bag