Learn More
LABPLAS Twirl'Em Ecolo Writing Water Sampling Kit
Código de producto. 17930235
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17930235 300 mL paquete de 100
17920255 100 mL paquete de 100
17940295 500 mL paquete de 100
17940115 1000 mL paquete de 100
4 options
Código de producto. 17930235
Marca: LABPLAS KWS22200E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biodegradable sterile sampling bag for collection and analysis of water samples, with writing area for easy labeling.
  • Twirl'Em Ecolo Writing Water Sample Kit
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 2 flat wires
  • Available in various sizes
Especificaciones
Color Clear with White Block
Volumen (métrico) 300 mL
Incluye 30 mg Sodium Thiosulfate Tablet