Learn More
LABPLAS Twirl'Em Ecolo Writing
Código de producto. p-200102249
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
89 × 140 mm
89 x 178 mm
114 x 229 mm
140 x 229 mm
178 x 305 mm
Grosor (métrico):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) unitSize
17990155 89 × 140 mm 63,5 μm paquete de 1000
17970225 89 x 178 mm 63,5 μm paquete de 1000
17900265 140 x 229 mm 101,6 μm paquete de 1000
17970135 114 x 229 mm 63,5 μm paquete de 1000
17950125 178 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17980195 140 x 229 mm 76,2 μm paquete de 1000
17920195 178 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17990155 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor EPR3050E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biodegradable, sterile sampling bag with writing area for easy labeling and standard closure.
  • Twirl'Em Ecolo
  • Biodegradable
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes and thicknesses
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear with White Block
Desechables Single-use
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 2.5 mil.
Dimensiones (L x An) 89 × 140 mm
Longitud (imperial) 3.5 in.
Anchura (imperial) 5,5 in
Tipo de producto Sample Bag
Longitud (métrico) 89 mm
Anchura (métrico) 140 mm
Grosor (métrico) 63,5 μm