Learn More
LABPLAS Twirl'Em Ecolo Writing
Descripción
- Twirl'Em Ecolo
- Biodegradable
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes and thicknesses
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Clear with White Block |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin látex | Sí |
| Grosor (imperial) | 2.5 mil. |
| Dimensiones (L x An) | 114 x 229 mm |
| Longitud (imperial) | 4.5 in. |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Tipo de producto | Sample Bag |
| Mostrar más |