Learn More
Fisherbrand Bolsas de muestreo de polietileno transparente Twirl'EM™
Código de producto. 11562773 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
650 mL
800 mL
1060 mL
1240 mL
2250 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11562773 1060 mL paquete de 1000
11582773 2250 ml paquete de 1000
11592773 4000 ml paquete de 1000
11522773 150 mL paquete de 1000
11552773 800 mL paquete de 1000
11542773 650 mL paquete de 1000
11572773 1240 mL paquete de 1000
7 options
Código de producto. 11562773
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recopile muestras sólidas, semisólidas o líquidas en el laboratorio con las bolsas de muestreo de polietileno transparente Twirl'EM™. Las bolsas incluyen un sistema de cierre de alambre de metal redondo con lengüetas de seguridad para proporcionar un sellado hermético.
  • Estéril
  • Polietilieno transparente
  • Sin juntas laterales, abertura en anchura
  • Lengüetas para abrir la bolsa sin tocar los bordes
  • Sistema de cierre con alambre de metal redondo y lengüetas de seguridad
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1060 mL
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Cantidad 1000/paq.