Learn More
Manutan Twine, titration: 6/3 average, wire length: 500 m, wire Ø: 3.5 mm
Marca:  Manutan A016036
Encompass_Preferred
Twine, titration: 6/3 average, wire length: 500 m, wire Ø: 3.5 mm
Código de producto. 15506498
  • 32.97€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-02-2026