missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Tweezers

Código de producto. 11744305
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
95 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11744305 95 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11744305

Marca: RUBIS EW2A

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tweezers constructed of stainless steel

  • Stainless Steel
  • Round

Especificaciones

Estilo de punta Round
Longitud (imperial) 3.74 in.
Longitud (métrico) 95 mm
Tipo de producto Tweezers
Cantidad (n.º por caja) Each
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.