Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 1 % en PBS, 10X
67.65€ - 159.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tampón |
---|---|
Forma física | Líquido viscoso |
Concentración | 1% en PBS (10X) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15435579
|
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K2 |
1L |
90.50€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15425579
|
Thermo Scientific Chemicals
J63314.AP |
500mL |
67.65€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15445579
|
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K3 |
2L |
159.00€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tween-20 is a non-ionic surfactant that is useful for solubilizing membrane proteins during isolation. Tween-20 is also added to buffers for immunohistochemistry. Tween-20 may also help to prevent non-specific antibody binding and function as a blocking agent in immunoblotting assays. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tampón | |
Líquido viscoso | |
1% en PBS (10X) |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Manténgase en frío