Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Tween™ 20 Surfact-Amps™
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 es un detergente Tween-20 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
198.00€ - 2420.00€
Especificaciones
Content And Storage | Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada. |
---|---|
Forma | Líquido |
Product Line | Surfact-Amps™, Tween™ |
Tipo di reagente | Solución de detergente |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13464259
|
Thermo Scientific™
85113 |
50 mL |
198.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11586671
|
Thermo Scientific™
28320 |
6 x 10 mL |
230.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13474259
|
Thermo Scientific™
85114 |
250 ml |
706.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13484259
|
Thermo Scientific™
85115 |
500 ml |
1148.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11368311
|
Thermo Scientific™
28321 |
1 l |
2420.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La solución de detergente Thermo Scientific™ Tween 20 Surfact-Amps es un detergente Tween 20 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Tween-20 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Tween-20 es un surfactante de polioxietileno no iónico que se añade con mayor frecuencia a los tampones de lavado PBS o TBS para ELISA, inmunotransferencia (western blotting) y otros métodos de inmunoensayo.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
Tween 20: un popular detergente no iónico para su uso en tampones de lavado de inmunoensayos.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente puro: menos de 1,0 μeq/ml peróxidos y carbonilos
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 1228
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: desconocida
- Peso molecular por micela: desconocida
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, p/v)
- Punto de opacidad: 95 °C
- Dializable: No
Especificaciones
Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada. | |
Líquido | |
Surfact-Amps™, Tween™ | |
Solución de detergente |