Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de bloqueo Tween 20, 1 % en PBS, 10X
64.25€ - 171.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de bloqueo
Formulario Líquido viscoso
Concentración 1% en PBS (10X)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15464129
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61544.K2
1 L
85.35€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15454129
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61544.AP
500 mL
64.25€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15474129
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61544.K3
2 L
171.00€
2 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunological, and eventually for incubation solutions of immunoreagents to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de bloqueo
Líquido viscoso
1% en PBS (10X)
De 2 °C a 8 °C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de bloqueo Tween 20, 1 % en PBS, 10X