Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA deTWEAK R (CD266/TNFRSF12A) para ratones
Código de producto. 15415343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15415343 96 pruebas 1 set
17125789 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15415343
Marca: Invitrogen™ EMTNFRSF12A
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) de ratón cuantifica la TWEAK R ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la TWEAK R ms natural como recombinante. Principio del métodoEl ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TWEAK R de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
TWEAK es un miembro de la familia TNF y fue descrito por primera vez como un débil inductor de apoptosis al probar que esta molécula relativamente pequeña es una línea de células completamente transformada. Recientemente, se aisló un receptor de TWEAK mediante la clonación de una expresión de una célula HUVEC a una biblioteca de ADNc. TweakR es una pequeña proteína perteneciente a la superfamilia de receptores TNF. TweakR es capaz de iniciar una señal proliferativa uniéndose a TRAF1, 2, y 3. El ARNm de TweakR se regula al alza durante la regeneración tisular en la aorta y el hígado. También puede jugar un papel importante en la migración de las células vasculares y en la angiogénesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9CR75
Intervalo del ensayo De 102,2 a 25.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 95 pg
Intervalo de calibración De 95 pg/mL a 25000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, TWEAK, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 27279
Símbolo de gen AI255180,C87282,Fn14,HPIP,TWEAK-R,TweakR
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AI255180, C87282, Fn14, HPIP, TWEAK-R, TweakR
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min