Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddle
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12839207
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12839207
Marca: Brannan™ 63/099/8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Hidrómetros Twaddle con disparo cargado
Para un intervalo de Twaddell de 0 a 24 subdividido 1,0TW. 158 mm
Disparo cargado, subdivisión de escala de 1,0TW, precisión de ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW a 60/60 °F. Calibrado a 15,6 °C.