Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell
Descripción
Para un intervalo de Twaddell de 0 a 24 subdividido 1,0TW. 158 mm Disparo cargado, subdivisión de escala de 1,0TW, precisión de ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW a 60/60 °F. Calibrado a 15,6 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Pack |
| Tipo | Hidrómetro Twaddle |
| Exactitud | ±1Tw |
| Incrementos | 1.0TW |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Intervalo de gravedad específica | De 74 a 102 g/mL |