Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12849207
Change view
Click to view available options
:
Intervalo de gravedad específica: De 24 a 48 g/ml
Código de producto.
12849207 Intervalo de gravedad específica: De 24 a 48 g/ml
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12849207
Marca: Brannan™ 63/099/9
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Compre hidrómetros Twaddell cargados para un intervalo de gravedad específica de entre 24 y 48 g/ml
Para un intervalo de Twaddell de 0 a 24 subdividido 1,0TW. 158 mm Disparo cargado, subdivisión de escala de 1,0TW, precisión de ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW a 60/60 °F. Calibrado a 15,6 °C.