Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12859177
Change view
Click to view available options
:
Intervalo de gravedad específica: 74 a 102Tw
Código de producto.
12859177 Intervalo de gravedad específica: 74 a 102Tw
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12859177
Marca: Brannan™ 10/104/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros Twaddell Brannan™ se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua.Los hidrómetros Twaddell Brannan™ se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
  • 160 mm de longitud
  • Con divisiones de un solo grado
  • Ajustado para su uso a 15,6 °C
  • Para líquidos de tensión superficial media
  • Disponible para numerosos intervalos de Twaddell