missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TUT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15887433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15887433 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15887433

Marca: Invitrogen™ PA569025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 92%; Rat: 100%.

TUT1 is a nucleotidyl transferase that functions as both a terminal uridylyltransferase and a nuclear poly(A) polymerase. TUT1 specifically adds and removes nucleotides from the 3' end of small nuclear RNAs and select mRNAs and may function in controlling gene expression and cell proliferation. TUT1 specifically catalyzes uridylylation of U6 snRNA (RNU6; MIM 180692) and is essential for cell proliferation (Trippe et al., 2006 [PubMed 16790842]).[supplied by OMIM].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TUT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TUT1
N.º de referencia del gen Q3MHT4
Alias de gen 2700038E08Rik; FLJ21850; FLJ22267; FLJ22347; MGC131987; MGC149809; nuclear speckle targeted phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type I-alpha regulated-poly(A) polymerase; nuclear speckle-targeted PIPK1A-regulated-poly(A) polymerase; PAP-associated domain-containing 2; PAPD2; poly(A) polymerase associated domain containing 2; RBM21; RNA binding motif protein 21; RNA uridylyltransferase; RNA-binding motif protein 21; RNA-binding protein 21; speckle targeted PIP5K1A-regulated poly(A) polymerase; STARPAP; Star-PAP; terminal uridylyl transferase 1 U6 snRNA-specific; terminal uridylyl transferase 1, U6 snRNA-specific; Tut1; TUTase; TUTase 6; TUTase6; U6 snRNA-specific terminal uridylyltransferase 1; U6 snRNA-specific terminal uridylyltransferase 1; speckle targeted PIP5K1A-regulated poly(A) polymerase; U6 TUTase; U6-TUTase; up-regulated in lung cancer 6; URLC6
Símbolos de los genes TUT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the N-terminal region of rat TUT1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 499314
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.