missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUSC3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

TUSC3 Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA536192

Código de producto. 15527561

  • 518.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

TUSC3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

TUSC3
Polyclonal
Unconjugated
TUSC3
AU022242; BC003311; D8S1992; Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit TUSC3; M33; Magnesium uptake/transporter TUSC3; MGC13453; MRT22; MRT7; N33; Oligosaccharyl transferase subunit TUSC3; oligosaccharyltransferase 3 homolog A; OST3A; Protein N33; Putative prostate cancer tumor suppressor; tumor suppressor candidate 3; Tusc3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
290783, 7991, 80286
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q13454, Q8BTV1
TUSC3
Synthetic peptide corresponding to amino acids 122-171 of human TUSC3.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado