Learn More
TUSC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87€ - 359.47€
Especificaciones
Antígeno TUSC2
Concentración 0.15 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16858683
Ver documentos
Proteintech
11538-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16848683
Ver documentos
Proteintech
11538-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
TUSC2 (tumor suppressor candidate 2), also known as FUS1, LGCC or PDAP2, is a 110 amino acid protein that is expressed at high levels in kidney, pancreas, lung, heart and skeletal muscle where it is thought to function as a tumor suppressor. More specifically, TUSC2 inhibits invasive colony formation by inducing G1 cell cycle arrest and ultimately causing apoptosis, thereby preventing tumor growth. The gene encoding TUSC2 maps to human chromosome 3, which houses over 1,100 genes, including a chemokine receptor (CKR) gene cluster and a variety of human cancer-related gene loci. Key tumor suppressing genes on chromosome 3 include those that encode the apoptosis mediator RASSF1, the cell migration regulator HYAL1 and the angiogenesis suppressor SEMA3B.
Especificaciones
Especificaciones
TUSC2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O75896, Q9WVF8
11334, 501052, 80385
TUSC2 Fusion Protein Ag2118
Primary
-20°C
TUSC2
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C3orf11, Fus 1 protein, FUS1, Fusion 1 protein, LGCC, PAP, PDAP2, PDGFA associated protein 2, tumor suppressor candidate 2, TUSC2
Tusc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography