Learn More
Buerkle™ Frascos pulverizadores Turn 'n' Spray™ con válvula en la culata
Código de producto. p-8002873 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 ml
1000 mL
ID de cuello (métrico):
17,5 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) unitSize
11991431 250 mL 18 mm 1 PCS
11901441 500 ml 18 mm 1 PCS
11911441 1000 mL 17,5 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11991431 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03090002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pulverice en cualquier dirección con la tecnología especial de Turn'n' Spray'. Los frascos pulverizadores Buerkle™ Turn'n'Spray™ con válvula en la culata pulverizan de forma ininterrumpida en cualquier ángulo y llegan hasta zonas de difícil acceso.
Los frascos pulverizadores Turn'n'Spray incluyen una tecnología especial que permite pulverizar en cualquier dirección y llegan hasta zonas de difícil acceso sin esfuerzo.
  • Pulverización ininterrumpida en cualquier ángulo
  • Piezas en contacto con contenidos hechos de PP, PE, silicio y acero inoxidable
  • Diámetro de la boquilla 0,6 mm, la boquilla se puede ajustar continuamente
  • Cantidad rociada por pulverización: 1,2 ml ± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Incluye Válvula en la culata
Material Polietileno, Polipropileno, Silicio
ID de cuello (métrico) 18 mm
Altura (métrico) 220mm