Learn More
Honeywell™ Visor Turboshield
Descripción
- Siéntase más seguro con un 50 % más de cobertura para el mentón en comparación con los visores tradicionales, sin necesidad de contar con accesorios voluminosos
- Los visores se pueden extraer fácilmente con el nuevo sistema de protección facial Turboshield mediante un sencillo botón de liberación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría EC PPE: 2, certificado de la CE: C1519.2HON, declaración de la CE: C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172 |
| Revestimiento de lente | Sin revestimiento |
| Descripción | dieléctrico/a/s |
| Tinción de lente | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Casco Turboshield |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección facial adecuada para la mayoría de las aplicaciones de trabajo en interiores |
| Lens Material | Policarbonato |