Learn More
Abnova™ Proteasa Turbo3C
Click to view available options
:
1 mg
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Enzima |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C, en alícuotas para evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | proteína |