Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE turbo elíptica con núcleo de tierras raras
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 por paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Incluye 10 barras de agitación turbo elípticas en varios tamaños
- 3 de 10 × 6, 15 × 10, 25 × 14 mm y 1 de 50 × 24 mm
- Fabricado con PTFE con núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado
- Los imanes de samario-cobalto son prácticamente resistentes a la desmagnetización
- Se identifica con una mancha negra de carbono, que es químicamente inerte
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Barra de agitación de PTFE turbo elíptica con núcleo de tierras raras |
| Incluye | 3 barras de agitación de 10 × 6 mm, 15 × 10 mm, 25 × 14 mm y 1 barra de agitación de 50 × 24 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Material | PTFE con núcleo magnético de tierras raras |
| Cantidad | 10 por paquete |