Learn More
WTW™ Estándar de turbidez
Código de producto. p-8579012
Change view
Click to view available options
Turbidez:
0,02, 10, 100,1750 NTU
NTU 10.000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Turbidez unitSize
10478413 0,02, 10, 100,1750 NTU cada uno
10134273 NTU 10.000 cada uno
2 options
Código de producto. 10478413
Marca: WTW™ 600543
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los estándares de turbidez AMCO Clear™, con la máxima precisión y estabilidad a largo plazo, son trazables a N.I.S.T., están certificados por lote y no son peligrosos para la salud.
  • Precisión y estabilidad a largo plazo
  • Sin peligro para la salud
  • Fácil de desechar
  • Adaptado a la óptica del dispositivo respectivo en su composición de partículas
  • Adecuado para aplicaciones en el intervalo de medición inferior, como agua potable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez
Para utilizar con (equipo) Turb 555 IR
Descripción Estándares de calibración
Incluye Tejido de limpieza y anillos de indexación
Turbidez 0,02, 10, 100,1750 NTU