Learn More
WTW™ Cubeta para turbidímetro
Descripción
Las cubetas de vidrio y cuarzo con superficie lateral mate son adecuadas para la detección automática de cubetas del filtro photoLab™ y el fotómetro espectral. Cuando se utilizan cubetas desechables, el material PMMA y una superficie lateral estructurada o mate son necesarios debido a la detección de cubetas por los fotómetros photoLab™. Las cubetas de vidrio y cuarzo tienen una marca para colocar las cubetas en el fotómetro en la misma dirección y conseguir así una precisión aún mayor. Las cubetas para la medición de turbidez se pueden marcar para evitar influencias del vidrio: Esto permite una mayor precisión, también para valores de < 1 NTU.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta |
| Para utilizar con (equipo) | Turbidímetro portátil Turb 350/355 IR y 355 T |
| Cantidad | 3 Paq. |