Learn More
WTW™ Turbidímetros de laboratorio Turb™
Click to view available options
Fuente de luz:
LED IR
Lámpara de tungsteno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Tipo de calibración automática para turbidímetros de laboratorio
- Exactitud de ± 2 % del valor NTU, ± 0.01 NTU, ± 5 % del valor NTU, ± 10 % del valor NTU
- Incluye dos cubetas redondas de 28 × 70 mm con volumen de muestra de 25 ml y cuatro estándares de calibración
- Para mediciones comparativas, los valores actuales y anteriores se muestran en la pantalla de dos líneas
- Resolución de 0.0001 UTN de 0.0001 a 9.9999, 0.001 UTN de 10.000 a 99.999, 0.01 UTN de 100.00 a 999.99, 0.1 UTN de 1000.0 a 9999.9
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Turbidímetro portátil de laboratorio |
| Fuente de luz | LED IR |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tiempo de respuesta | < 6 s |
| Tipo de calibración | Automático |
| Incluye | Dos cubetas redondas de 28 × 70 mm con volumen de muestra de 25 ml y cuatro estándares de calibración |
| Tamaño de muestra | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones comparativas, los valores actuales y anteriores se muestran en la pantalla de dos líneas |
| Exactitud | ± 2 % del valor UTN, ± 0.01 UTN, ± 5 % del valor UTN, ± 10 % del valor UTN |
| Resolución | 0.0001 UTN de 0.0001 a 9.9999, 0.001 UTN de 10.000 a 99.999, 0.01 UTN de 100.00 a 999.99, 0.1 UTN de 1000.0 a 9999.9 |
| Mostrar más |