Learn More
WTW™ Turbidímetros de laboratorio Turb™
Código de producto. 10396792
Change view
Click to view available options
Fuente de luz:
LED IR
Lámpara de tungsteno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Fuente de luz unitSize
10396792 Lámpara de tungsteno cada uno
11705985 LED IR 1 PCS
2 options
Código de producto. 10396792
Marca: WTW™ 600210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga una calibración automática óptima para los turbidímetros de laboratorio con el turbidímetro de laboratorio de la serie 550 Turb™.
  • Tipo de calibración automática para turbidímetros de laboratorio
  • Exactitud de ± 2 % del valor NTU, ± 0.01 NTU, ± 5 % del valor NTU, ± 10 % del valor NTU
  • Incluye dos cubetas redondas de 28 × 70 mm con volumen de muestra de 25 ml y cuatro estándares de calibración
  • Para mediciones comparativas, los valores actuales y anteriores se muestran en la pantalla de dos líneas
  • Resolución de 0.0001 UTN de 0.0001 a 9.9999, 0.001 UTN de 10.000 a 99.999, 0.01 UTN de 100.00 a 999.99, 0.1 UTN de 1000.0 a 9999.9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Turbidímetro portátil de laboratorio
Fuente de luz Lámpara de tungsteno
Tipo de pantalla LCD
Tiempo de respuesta < 6 s
Tipo de calibración Automático
Incluye Dos cubetas redondas de 28 × 70 mm con volumen de muestra de 25 ml y cuatro estándares de calibración
Tamaño de muestra 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones comparativas, los valores actuales y anteriores se muestran en la pantalla de dos líneas
Exactitud ± 2 % del valor UTN, ± 0.01 UTN, ± 5 % del valor UTN, ± 10 % del valor UTN
Resolución 0.0001 UTN de 0.0001 a 9.9999, 0.001 UTN de 10.000 a 99.999, 0.01 UTN de 100.00 a 999.99, 0.1 UTN de 1000.0 a 9999.9
Longitud (métrico) 252 mm
Altura (métrico) 100 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 47 a 63 Hz
Frecuencia 47/63 Hz
Tensión 100/240 V
Certificaciones/conformidad CE, EPA de EE. UU.
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 a 40 °C
Garantía 2 años