Learn More
WTW™ Turb™ Laboratory Turbidity Meters
Click to view available options
Fuente de luz:
LED infrarrojo
Tungsteno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Automatic calibration type for laboratory turbidity meters
- Accuracy of ±2% of value or ±0.01 NTU
- Includes two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard
- For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
- Resolution of 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Laboratory Turbidity Meter |
| Fuente de luz | LED infrarrojo |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tiempo de respuesta | <3 sec. |
| Tipo de calibración | Automático |
| Incluye | Two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard |
| Tamaño de muestra | 25 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display |
| Exactitud | ±2% of value or ±0.01 NTU |
| Resolución | 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000 |
| Mostrar más |