Learn More
WTW™ Turb™ Laboratory Turbidity Meters
Código de producto. 10377521
Change view
Click to view available options
Fuente de luz:
LED infrarrojo
Tungsteno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fuente de luz unitSize
10377521 LED infrarrojo cada uno
10286061 Tungsteno cada uno
2 options
Código de producto. 10377521
Marca: WTW™ 600110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Get optimum automatic calibration for laboratory turbidity meters with the Turb™ Series 550 Laboratory Turbidity Meter.
  • Automatic calibration type for laboratory turbidity meters
  • Accuracy of ±2% of value or ±0.01 NTU
  • Includes two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard
  • For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
  • Resolution of 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Laboratory Turbidity Meter
Fuente de luz LED infrarrojo
Tipo de pantalla LCD
Tiempo de respuesta <3 sec.
Tipo de calibración Automático
Incluye Two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard
Tamaño de muestra 25 mL
Para utilizar con (aplicación) For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
Exactitud ±2% of value or ±0.01 NTU
Resolución 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
Longitud (métrico) 252 mm
Altura (métrico) 100 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V 47/63 Hz
Frecuencia 47/63 Hz
Tensión 100/240 V
Certificaciones/conformidad CE, DIN EN 27 027, ISO 7027
Temperatura de funcionamiento (métrico) 10°C to 40°C
Garantía 2 años