Learn More
WTW™ Turbidímetros portátiles Turb™ Serie 430
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002869
Change view
Click to view available options
Tipo:
Juego de campo de turbidímetro portátil
Turbidímetro portátil
Fuente de luz:
LED
Lámpara de tungsteno
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo Fuente de luz unitSize
10298082 Turbidímetro portátil LED cada uno
10604883 Juego de campo de turbidímetro portátil LED cada uno
10788533 Turbidímetro portátil Lámpara de tungsteno cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10298082
Brand: WTW™ 600320
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con una precisión de 0,01 NTU o ± 2% del valor medido, estos turbidímetros portátiles son ideales para todas las aplicaciones, incluidas las pruebas de agua potable, la monitorización medioambiental, las mediciones de referencia de laboratorio y el control de procesos.
  • Turbidímetro portátil con tipo de calibración automática
  • Precisión de 0,01 NTU o ± 2 % del valor medido
  • Incluye un instrumento único con kit de KalKit transparente AMCO (0,02-10-1000 NTU), 5 viales vacíos, 4 baterías de Mignon, tejidos de limpieza óptica
  • Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos
  • Resolución de 0,01 de 0 a 9,99, 0,1 de 10 a 99,9, 1 de 100 a 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Turbidímetro portátil
Fuente de luz LED
Tipo de pantalla LCD
Tiempo de respuesta 3 s
Descripción Turbidímetro portátil de Turb™ 430 IR
Tipo de calibración Tres puntos automáticos
Incluye Instrumento único con kit de KalKit transparente AMCO (0,02-10-1000 NTU), 5 viales vacíos, 4 baterías de Mignon y tejidos de limpieza óptica. (LabStation con software de PC y batería recargable (251-301) opcionales
Tamaño de muestra 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos
Clasificación IP IP67
Exactitud 0,01 NTU o ± 2 % del valor medido
Resolución 0,01 de 0 a 9,99, 0,1 de 10 a 99.9, 1 de 100 a 1100
Longitud (métrico) 117 mm
Altura (métrico) 86 mm
Batería, tipo 4 AA
Certificaciones/conformidad CE, DIN 27027/ISO 7027
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 2 años