Learn More
Tunicamycin, MedChemExpress
Descripción
Tunicamycin causes accumulation of unfolded proteins in cell endoplasmic reticulum (ER) and induces ER stress, and causes blocking of DNA synthesis and cell cycle arrest in G1 phase. Tunicamycin inhibits gram-positive bacteria, yeasts, fungi, and viruses and has anti-cancer activity.Tunicamycin increases exosome release in cervical cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tunicamycin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 11089-65-9 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 2 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H64N4O16 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | DMSO : 40 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(C[C@@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(/C=C/[(CH2) 8-11]C(C)C)=O)[C@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)O3)O)O2)C=C1)=O |
| Mostrar más |