Learn More
Alambre de tungsteno, revestido de platino, 0,25 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049259
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
Código de producto. 11336888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013630.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire, platinum coated
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Cantidad 1 m
Tamaño de partículas thickness 5 Micron
Número MDL MFCD00011461