Learn More
Alambre de tungsteno, chapado en oro, 0,1 mm de diámetro, W 99,95 % (base metálica), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungsten wire, gold plated |
| Nombre de nota | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
| Cantidad | 1 m |
| Peso | ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating |
| Formulario | Alambre, ≈0,15g/m (solo W),3-5 % de peso chapado en oro |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00011461 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Au 99.99%, W 99.95% |