Learn More
Alambre de tungsteno, chapado en oro, 0,1 mm de diámetro, W 99,95 % (base metálica), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413945
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
10 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
15413945 10 m 10 metros
15493935 1 m 1 metro
15403945 5 m 5 metros
3 options
Código de producto. 15413945
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045086.G6
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire, gold plated
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) dia.
Cantidad 10 m
Peso ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Formulario Alambre, ≈0,15g/m (solo W),3-5 % de peso chapado en oro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00011461
Porcentaje de pureza 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%, W 99.95%