Learn More
Alambre de tungsteno, chapado en cromo, 1,8 mm de diámetro mín., W +96,5 %, Cr 99,888 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
cada uno
11319457 10 cm cada uno
15413765 5 x 10 cm 10 cm
15423765 10 x 10 cm cada uno
3 options
Código de producto. 11319457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041040.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
Fuente de evaporación, contactos y revestimientos
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire, chromium plated
Nombre de nota ≤1.8mm (0.07 in.) dia., thick: 1.3mm (0.05 in.), Cr layer: ≤0.01 in. thick
Cantidad 10 cm
Formulario Alambre, capa de cromo 0,254 mm (0,01 pulg.) de grosor mín.
Notas del porcentaje del ensayo W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (base metálica)
Número MDL MFCD00011461