Learn More
Cestillo de alambre de tungsteno; # vueltas, 8; D.E. (mm), 9; Al (mm), 14; alambres conductores (cm), 4.0; diámetro de alambre (mm), 0,76, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051432
Click to view available options
Cantidad:
10 Pc.
50 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. 15494845
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041176.KK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire basket, 8 turns
Nombre de nota ID(mm), 9; Ht(mm), 14; Wire leads(cm), 4.0; Wire dia(mm), 0.76
Cantidad 10 Pc.
Formulario Alambre