Learn More
Alambre de tungsteno, 0,1 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 m
4 x 250 m
50 m
Tamaño de la unidad:
250 metros
50 metros
paquete de 4
11365888 50 m 50 metros
11375888 250 m 250 metros
11385888 4 x 250 m paquete de 4
3 options
Código de producto. 11365888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010404.H2
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Forma: Aprox. 0,15 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wire
Densidad 19.3g/cm3
Cantidad 50 m
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,15g/m