Learn More
Óxido de tungsteno(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
Código de producto. 10042750
Marca: Thermo Scientific Acros 214211000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-35-8
Número MDL MFCD00011466
Clave InChI ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
Nombre IUPAC trioxotungsteno
SMILES O=[W](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten(VI) oxide
Color Verde-amarillo a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular O3W
Fórmula lineal WO3
Fieser 11,591
Índice Merck 15, 9997
Peso molecular (g/mol) 231.837
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.85
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Envase Frasco de plástico
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tungsten(VI) oxide
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.