Learn More
Varilla de tungsteno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
30 cm
paquete de 2
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315028 5 x 30 cm paquete de 5
11305028 2 x 10 cm paquete de 2
11325028 30 cm 30 cm
11395018 10 x 10 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11315028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043971.CE
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 6,1 g/10 cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray rod
Cantidad 5 x 30 cm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈6,1 g/10 cm