Learn More
Alambre de tungsteno renio, 0,25 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336777 2 m 2 metros
11326777 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010073.G2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten Rhenium wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. W:Re; 97:3 wt%
Cantidad 2 m
Peso ≈1.9g/2m
Formulario Alambre, ≈1,9 g/2m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091751
Porcentaje de pureza 99.95%