Learn More
Alambre de tungsteno renio, 0,25 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungsten Rhenium wire |
| Nombre de nota | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | W:Re; 97:3 wt% |
| Cantidad | 10 m |
| Peso | ≈1.9g/2m |
| Formulario | Alambre, ≈1,9 g/2m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD02091751 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |