Learn More
Tungsteno, solución estándar plasmática, Specpure™, W 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11388667 50 mL 50 ml
11378667 100 mL 100 ml
11485070 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11388667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035772.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
W in 5% HNO3/tr. HF
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular W in 5% HNO3/tr. HF
Número MDL MFCD00011461
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten, plasma standard solution, Specpure™
Olor Acidic
Forma física Líquido
Concentración W 10,000 μg/mL
Número UN UN3264
Cantidad 50 mL