Learn More
Motic Tungsten bulb 220V/20W
Marca:  Motic 53100351
Tungsten bulb 220V/20W
Código de producto. 15800780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.30€
    8.00€ / cada uno
    Ahorro 1.30€
    13% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-02-2026