Learn More
Novus Biologicals Tumor-Derived Exosome Isolation Beads
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tumor-Derived Exosome Isolation Beads |
| Sinónimo | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a 4 °C. |
| Especies diana | Humano |
| Cantidad | 10 reacciones |