Learn More
TULP3 Monoclonal Antibody (OTI6H4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17501002
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17501002 30 μL 30 microlitros
17580992 100 μL 100 microlitros
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17501002
missing translation for 'mfr': Origene Technologies TA504150S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
TULP3 Monoclonal antibody specifically detects TULP3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Spezifikation
Antígeno TULP3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6H4
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TULP3
N.º de referencia del gen O75386
Alias de gen 2310022L06Rik; AI316887; TUB like protein 3; tubby like protein 3; tubby-like protein 3; Tubby-related protein 3; TUBL3; Tulp3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TULP3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7289
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.