missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TULP3 Monoclonal Antibody (OTI6D8), TrueMAB™, OriGene
Descripción
This gene encodes a member of the tubby-like protein (TULP) family. Members of this family have been identified in plants, vertebrates, and invertebrates, and they share a conserved C-terminal region of approximately 200 amino acid residues. The human and mouse TULP3 proteins share 69% amino acid sequence identity, with higher identity at the N and C termini than in the central region.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TULP3 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI6D8 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | TULP3 |
| N.º de referencia del gen | O75386 |
| Alias de gen | TUBL3 |
| Símbolos de los genes | TULP3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?