Learn More
TUG-1375, MedChemExpress
Código de producto. 16484708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484708 10 mg 10 miligramos
16490997 50 mg 50 miligramos
16465536 100 mg 100 miligramos
16427427 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112813
MedChemExpress TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TUG-1375
Forma física Solid
CAS 2247372-59-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19ClN2O4S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (282.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2Cl)SC[C@H]1C(O)=O)C3=CC=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 442.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.92
Porcentaje de pureza 99.6%