missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TUFT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15713691 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15713691 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15713691

Marca: Invitrogen™ PA555769

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DCVAFEVTLS RYQREAEQSN VALQREEDRV EQKEAEVGEL QRRLLGMETE HQALLAKVRE GEVALEELRS NNADCQAERE KAATLEKEVA GLREKIHHL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 87%.

TUFT1 is involved in the mineralization and structural organization of enamel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TUFT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TUFT1
N.º de referencia del gen Q9NNX1
Alias de gen enamelin; Tuft1; Tuftelin; tuftelin 1; Unknown (protein for MGC:134467); UNQ865
Símbolos de los genes TUFT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TUFT1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94280).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 365864, 7286
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.