Learn More
TUFM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16885105 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16885105 20 μL 20 microlitros
16875105 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16885105
Marca: Proteintech 267301AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein which participates in protein translation in mitochondria. Mutations in this gene have been associated with combined oxidative phosphorylation deficiency resulting in lactic acidosis and fatal encephalopathy. A pseudogene has been identified on chromosome 17.
Especificaciones
Antígeno TUFM
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TUFM
N.º de referencia del gen P49411, P85834, Q8BFR5
Alias de gen COXPD4, EF Tu, EF TuMT, EFTU, P43, TUFM
Símbolos de los genes Tufm
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TUFM Fusion Protein Ag24981
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233870, 293481, 7284
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG