missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TUFM Monoclonal Antibody (900)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17946421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17946421 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17946421 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA549037

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The highly conserved epitope recognized by monoclonal antibody 900 is located at the very end of the N-terminus of the EF-Tu molecule (SKEKFE).

This gene encodes a protein which participates in protein translation in mitochondria. Mutations in this gene have been associated with combined oxidative phosphorylation deficiency resulting in lactic acidosis and fatal encephalopathy. A pseudogene has been identified on chromosome 17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TUFM
Aplicaciones Inhibition Assays, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 900
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide
Alias de gen 2300002G02Rik; C76308; C76389; COXPD4; D250; EFTU; EF-Tu; EF-TuMT; elongation factor Tu; elongation factor Tu, mitochondrial; fi06f04; P43; Tu translation elongation factor, mitochondrial; TUFM; tufm {ECO:0000250; UniProtKB:P49411}; wu:fi06f04; zgc:110766
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli K-12 C600 Rif ( pKT146) bacteria.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.